주요 문서
I9882
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
~99%
동의어(들):
Propyl iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
169.99
Beilstein:
505937
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor pressure
43 mmHg ( 25 °C)
분석
~99%
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI key
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
111.2 °F
Flash Point (°C)
44 °C