문서
I8628
Sigma-Aldrich
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H15NO4 · C7H8SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
361.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable