문서
I6022
Supelco
Magnesium ionophore II Cocktail A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter