Key Documents
I6009
SAFC
Isovaleryl chloride
동의어(들):
3-Methylbutyryl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter