주요 문서
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12IN5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
377.14
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
≥95%
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChI key
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)