주요 문서
I5629
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN(CH2COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
133.10
Beilstein:
878499
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives