주요 문서
I5384
Sigma-Aldrich
Inosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥80%
동의어(들):
Inosine 5′-triphosphate-2′,3′-dialdehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13N4O14P3
CAS Number:
Molecular Weight:
506.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥80%
저장 온도
−20°C
SMILES string
OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n1cnc2C(=O)N=CNc12)C=O
InChI
1S/C10H13N4O14P3/c15-1-6(3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-7(2-16)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)17/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
InChI key
FOMFUVPLGRLZNH-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)