주요 문서
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6NO4P · 2C7H10N
CAS Number:
Molecular Weight:
427.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
~95%
양식
powder
색상
light purple
저장 온도
−20°C
기질
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)