문서
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO2 · C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
343.44
Beilstein:
5201628
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable