생물학적 소스
synthetic
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
분자량
Mw 1004.99
포장
pkg of 1 mg
색상
white
solubility
water: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C39H64N12O19/c1-17(2)31(43)38(68)47-18(6-9-25(41)53)32(62)44-15-27(55)45-19(7-10-28(56)57)33(63)46-20(8-11-29(58)59)34(64)51-24(16-52)37(67)49-22(13-26(42)54)35(65)50-23(14-30(60)61)36(66)48-21(39(69)70)5-3-4-12-40/h17-24,31,52H,3-16,40,43H2,1-2H3,(H2,41,53)(H2,42,54)(H,44,62)(H,45,55)(H,46,63)(H,47,68)(H,48,66)(H,49,67)(H,50,65)(H,51,64)(H,56,57)(H,58,59)(H,60,61)(H,69,70)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,31-/m0/s1
InChI key
NIXBZDOQHRZFDR-OEWCNXHOSA-N
유전자 정보
human ... IL1B(3553)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable