Merck
I3771
Ile-Tyr-Pro-Arg-Tyr
≥97% (HPLC)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C35H50N8O8
CAS 번호:
Molecular Weight:
710.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(O)=O
생화학적/생리학적 작용
ACE inhibiting peptide that reduces blood pressure in hypertensive rats.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Y Saito et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 58(10), 1767-1771 (1994-10-01)
Nine peptides to inhibit angiotensin I converting enzyme (ACE) were isolated from sake and sake lees. They were short peptides with 5 or fewer amino acid residues, and many of them had a tryptophan or tyrosine residue at the C-terminus.