주요 문서
I3263
Sigma-Aldrich
Insulin-like Growth Factor-II fragment 33-40
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Ser-Arg-Val-Ser-Arg-Arg-Ser-Arg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H74N20O12
CAS Number:
Molecular Weight:
1003.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
구성
Peptide content, ~65%
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H74N20O12/c1-18(2)26(58-30(65)22(9-5-13-50-37(44)45)52-27(62)19(39)15-59)33(68)57-25(17-61)31(66)54-20(7-3-11-48-35(40)41)28(63)53-21(8-4-12-49-36(42)43)29(64)56-24(16-60)32(67)55-23(34(69)70)10-6-14-51-38(46)47/h18-26,59-61H,3-17,39H2,1-2H3,(H,52,62)(H,53,63)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,64)(H,57,68)(H,58,65)(H,69,70)(H4,40,41,48)(H4,42,43,49)(H4,44,45,50)(H4,46,47,51)
InChI key
ZLWOQMRVOZVGEB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Npy(24604)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R L Hintz et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 54(2), 442-446 (1982-02-01)
Insulin-like growth factor II (IGF-II) is a human plasma peptide whose sequence is homologous to both insulin-like growth factor I/somatomedin C (IGF-I/SM-C) and human proinsulin in the A and B regions. However, there is no obvious homology in the C