About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14IN2O15P3
CAS Number:
Molecular Weight:
610.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
~95%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O