문서
I2625
Sigma-Aldrich
Indole-3-glyoxylamide
crystalline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
형태
crystalline
색상
light yellow
SMILES string
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12