주요 문서
I2138
Sigma-Aldrich
Isethionyl acetimidate sodium salt hydrochloride
~90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4H8NO4SNa · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
225.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
~90%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].Cl.CC(=N)OCCS([O-])(=O)=O