주요 문서
I0881
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O5
CAS Number:
Molecular Weight:
190.19
Beilstein:
81520
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due