Key Documents
I0625
Sigma-Aldrich
L-β-Imidazolelactic acid
동의어(들):
2-Hydroxy-3-(4-Imidazolyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable