문서
HT40232
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain Modified EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
형태
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
진단 영향
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
기타 정보
Eosin Y (certified), 0.25% w/v,fast green FCF (certified), 0.004% w/v, and phosphotungstic acid, 0.4% w/v, in denatured alcohol with stabilizer
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
세포학 분야의 간단한 정보, 세포진단학에서의 역할 그리고 세포이상을 검출하기 위한 현미경 분석용 표준 및 특수 염색의 사용.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.