기술
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
면역원 서열
LDSTLQGTYQVTVQARDRPSLGPFLEATTTLNLFTVDQSYRSRLQFSTPKEEVGANRQAINAALTQATRTTVYIVDIQDIDSAARARPHSYLDAYFVFPNGSALTLDELSVMIRNDQDSLTQLLQLGLVVLGSQESQESDLSKQLISV
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PCDH24(54825)
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
물리적 형태
법적 정보
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable