주요 문서
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
동의어(들):
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H40O3
CAS Number:
Molecular Weight:
328.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99%
양식
solid
작용기
ester
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
InChI key
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)