Key Documents
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
동의어(들):
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
SMILES string
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
InChI key
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves