Key Documents
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
동의어(들):
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H38O9
CAS Number:
Molecular Weight:
482.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
형태
powder
색상
tan
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O