주요 문서
H5754
Sigma-Aldrich
1-Heptadecanol
≥97%
동의어(들):
Heptadecyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)16OH
CAS Number:
Molecular Weight:
256.47
Beilstein:
1702195
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97%
mp
51-55 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI key
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
309.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
154 °C - closed cup