문서
H4265
Sigma-Aldrich
Hippuryl-D-Lys
동의어(들):
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
307.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
형태
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI key
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable