주요 문서
H3135
Sigma-Aldrich
p-Hydroxyhippuryl-His-Leu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
저장 온도
−20°C
기질
Substrate for angiotensin I converting enzyme
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Kasahara, Y. and Ashimara, Y.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 19, 726-726 (1981)