주요 문서
H2634
Sigma-Aldrich
Helveticoside
동의어(들):
Alleoside A, Deglucoerysimoside, Erisimin, Erysimotoxin, Strophanthidin 3β-digitoxoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H42O9
CAS Number:
Molecular Weight:
534.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@]12[C@]3([H])CC[C@]4(O)C[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)C5)CC[C@]4(C([H])=O)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](C(CO6)=CC6=O)CC2
InChI
1S/C29H42O9/c1-16-25(33)22(31)12-24(37-16)38-18-3-8-27(15-30)20-4-7-26(2)19(17-11-23(32)36-14-17)6-10-29(26,35)21(20)5-9-28(27,34)13-18/h11,15-16,18-22,24-25,31,33-35H,3-10,12-14H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24+,25-,26-,27+,28+,29+/m1/s1
InChI key
QBILRDAMJUPXCX-AGAUEGNUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)