주요 문서
H2521
Sigma-Aldrich
9(S)-Hydroxy-(5Z,7E,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
동의어(들):
9(S)-HETE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~98%
농도
~100 μg/mL in ethanol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
Packaged under Argon.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup - Solvent
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)