주요 문서
H2505
Supelco
Hexyl nicotinate
동의어(들):
Nicotinic acid hexyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)