주요 문서
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane
동의어(들):
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2(CH2)6NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.20
Beilstein:
1098307
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCCCCCN
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
176.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
80 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)