주요 문서
H2003
Sigma-Aldrich
Hydrindantin hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H10O6
CAS Number:
Molecular Weight:
322.27
Beilstein:
1895666
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES string
O.O.OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
InChI key
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
For photometric determination of amino acids and similar compounds.
결합
Reduced form of ninhydrin.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)