주요 문서
H0257
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
crystalline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(NO2)CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
양식
crystalline
색상
yellow
mp
146-148 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)