문서
GW22213A
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA7 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
chicken
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
제조업체/상표
Genway 15-288-22213A
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANXA7(310)
면역원
Immunogen Sequence: GI # 4502111, sequence 1-150
Recombinant annexin VII isoform 1
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable