주요 문서
GW21968B
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP395 (ab2) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Zinc finger protein 395
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
chicken
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, rat, human
제조업체/상표
Genway 15-288-21968B
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ZNF395(55893)
면역원
Immunogen Sequence: GI # 8923887, sequence 189-387
Recombinant zinc finger protein 395
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)