문서
GN786201
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 0.5 mL, chimney style, conical (V) bottom, clear
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pack of 80 ea
제조업체/상표
Greiner 786201
재고 정보
available only in China
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH