문서
GN784074
Greiner LUMITRAC 600 microplate
384 well, HiBase, high binding, Small Volume, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
Greiner 784074
재고 정보
available only in China
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
small volume is a trademark of Greiner Bio-One GmbH