주요 문서
GN781086
Greiner CELLSTAR® microplate
384 well, TC treated, black
동의어(들):
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate, treated microplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
material:
black
material
black
포장
pack of 32 ea
제조업체/상표
Greiner 781086
재고 정보
available only in China
크기
384 wells
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)