주요 문서
GN771258
Greiner Sapphire pipette tip
volume 10 μL, extended length, low retention, graduated, natural, sterile, reload
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
포장
pack of 4800 ea
제조업체/상표
Greiner 771258
재고 정보
available only in China
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)