material
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
무균
sterile
특징
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Greiner 680065
재고 정보
available only in China
용량
2,550 mL
직경 × 높이
122 mm × 271 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Greiner CELLMASTER roller bottles are sterile and tissue culture treated, thus supporting the growth of attached cells, also known as anchorage-dependent cell lines. In addition, these bottles are non-pyrogenic and certified DNase/RNase free as well as being very sturdy and resistant to cracking.
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
법적 정보
CELLMASTER is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.