문서
GN676051
Greiner plate sealer
Breathseal, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
material
acrylic (Glue:adhesive)
foil (Foil:fibres, porous, non woven tape)
paper (Poly-coated Kraft-paper with silicone)
무균
sterile
특징
piercable
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Greiner 676051
재고 정보
available only in China