주요 문서
GN655094
Greiner LUMITRAC 600 microplate
96 well, flat μClear® bottom, high binding, chimney style, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
Greiner 655094
재고 정보
available only in China
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)