주요 문서
GN609820
Greiner CrystalQuick® Plus microplate
96 well, Low Birefringence, Cycloolefin, concave bottom, clear
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material:
clear
material
clear
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
Greiner 609820
재고 정보
available only in China
크기
96 wells
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CrystalQuick is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)