형태
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
2 g/L
pH
2.5-3.5
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
세포학 분야의 간단한 정보, 세포진단학에서의 역할 그리고 세포이상을 검출하기 위한 현미경 분석용 표준 및 특수 염색의 사용.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.