문서
GE80-6466-65
GE Ettan DALT precast gel cassette
gel size 26 cm × 20 cm × 0.1 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 80-6466-65
Cytiva Article No. 80-6466-65
겔 크기
26 cm × 20 cm × 0.1 cm
일반 설명
Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage. To be used with DALT is an integrated system for reproducible high resolution, high throughput 2-D electrophoresis.
법적 정보
Ettan is a trademark of Cytiva
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
관련 콘텐츠
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels