특징
wetted part: no
포장
pack of 1 kit
제조업체/상표
Cytiva 80644423
파라미터
4-40 °C temp. range
일반 설명
Blot Processing Tray Pack
Processor Plus is a novel fluid delivery system that automates acrylamide gel staining and western blot processing. Changing from one application to the other is achieved by a fast, simple switch of a tray.
Processor Plus is a novel fluid delivery system that automates acrylamide gel staining and western blot processing. Changing from one application to the other is achieved by a fast, simple switch of a tray.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.