포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Cytiva 28906843
너비 × 길이
18 cm × 24 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amersham Hyperfilm MP is an excellent multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch layer. The anti-scratch coating reduces the risk of visible artifacts (e.g., plastic wrap marks) and the clear colorless base results in easy reading of images, without compromising on sensitivity.
특징 및 장점
- High sensitivity for low concentration targets.
- Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images.
- High resolution at an economical price.
- Easy to use.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.