주요 문서
GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.52
양식
liquid
포장
pack of 25 μmol
제조업체/상표
Cytiva 28-4065-01
농도
100 mM
색상
Colorless
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)