제조업체/상표
Cytiva
solubility
soluble (Soluble in cold water and hot water)
일반 설명
For incorporation of Cy3.5 fluorescent dyes at any position in an oligonucleotide during synthesis.
Linkage of Cy dyes allows labeled DNA to hybridize to other DNA.
Linkage of Cy dyes allows labeled DNA to hybridize to other DNA.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
기타 정보
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
법적 정보
Cy is a registered trademark of Cytiva
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.