추천 제품
ligand
butyl
포장
pack of 25 mL
제조업체/상표
Cytiva 17-5459-01
Matrix
highly cross-linked agarose
평균 부품 크기
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
작동 범위
3-13
용량
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
적합성
suitable for bioprocess medium
일반 설명
Useful for the intermediate stages of protein purification, Capto Butyl HIC resin combines high capacity, high flow rate, and low back pressure to reduce process cycle times.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.