제조업체/상표
Cytiva 11-0002-93
Cytiva 11000293 (Article Number)
일반 설명
- Allows quick and accurate protein spot picking from nonbacked 2-D gels, increasing the versatility of Ettan Spot Picker.
- Compatible with common staining methods such as silver, Coomassie Blue, fluorescence, and labeling with Ettan DIGE Fluor dyes.
- High-precision picking with reference markers - using the gel frame, a nonbacked gel slab is attached to a temporary cellophane backing, supporting the reference markers.
- Improves nonbacked gel handling during scanning, and the glass lid protects the moist gel.
Kit Contains:
- 1 x Picking platform
- 1 x Gel frame (outer frame and inner frame)
- 1 x Gel loading platform
- 50 x Porous cellophane
- 2 x Glass lid for gel carrier
법적 정보
Ettan is a trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.