주요 문서
GE10600053
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600053
시트 너비 × 길이
200 mm × 200 mm
공극 크기
0.2 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
애플리케이션
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
특징 및 장점
  • High binding capacity.
  • Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
  • Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)